Merck
PHL89560
Andrograpanin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,14-Dideoxyandrographolid, 3-[2-[(1R,4aS,5R,8aS)-Decahydro-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylen-1-naphthalinyl]-ethyl]-2(5H)-furanon, ent-19-Hydroxy-8(17),13-labdadien-16,15-olid
Größe auswählen
10 MG
557,00 €
557,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
557,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
557,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
C[C@@]1(CO)CCC[C@@]2(C)[C@H](CCC3=CCOC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O3/c1-14-5-8-17-19(2,13-21)10-4-11-20(17,3)16(14)7-6-15-9-12-23-18(15)22/h9,16-17,21H,1,4-8,10-13H2,2-3H3/t16-,17-,19+,20+/m1/s1
InChIKey
WKKBRRFSRMDTJB-JYBIWHBTSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)