Merck
PHL89320
Tanshinon IIA
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dion, Dan Shen-Keton
Größe auswählen
10 MG
203,00 €
203,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
203,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
203,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
Cc1coc2-c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
InChIKey
HYXITZLLTYIPOF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Phenanthrenchinon ist ein Bestandteil der chinesischen Heilpflanze Danshen (Salvia miltiorrhiza). Antiphlogistikum, Antioxidanz, Zytotoxische gegen eine Vielzahl von Zelllinien, einschliesslich menschliche Gliom-Zellen.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)