Merck
PHL89227
Hyperosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Quercetin-3-D-galactosid, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavon-3-D-galactosid, Hyperin, Hyperosid
Größe auswählen
20 MG
378,00 €
378,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 MG
378,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.38
Beilstein:
5784795
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
378,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
InChIKey
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Schützt vor peroxid-induzierten oxidativen Schäden an Zellen durch Abfangen von reaktiven Sauerstoffspezies und Verbesserung der Aktivität von Antioxidationsenzymen, insbesondere Katalase und Glutathionperoxidase.
Sonstige Hinweise
Flavonolglykosid, weit verbreitet in Pflanzen, einschließlich Mimosen und Johanniskraut.
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus eucalyptus hypericum sambucus
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)