Merck
PHL89224
Hydroxyvaleriansäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Valerenolsäure
Größe auswählen
10 MG
315,00 €
315,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
315,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.33
Beilstein:
2981421
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
315,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@H](\C=C(/C)C(O)=O)C2=C(C)C[C@@H](O)[C@H]12
InChI
1S/C15H22O3/c1-8-4-5-11(6-10(3)15(17)18)13-9(2)7-12(16)14(8)13/h6,8,11-12,14,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H,17,18)/b10-6+/t8-,11+,12-,14+/m1/s1
InChIKey
XJNQXTISSHEQKD-UNXUOHHUSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: valeriana valeriana
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)