Merck
PHL86209
Panduratin A
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
5 MG
285,00 €
285,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
285,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.51
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
285,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC(OC)=CC(O)=C1C([C@@H]2[C@H](CC=C(C)C)C(C)=CC[C@@]2([H])C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C26H30O4/c1-16(2)10-12-20-17(3)11-13-21(18-8-6-5-7-9-18)24(20)26(29)25-22(27)14-19(30-4)15-23(25)28/h5-11,14-15,20-21,24,27-28H,12-13H2,1-4H3/t20-,21+,24-/m1/s1
InChIKey
LYDZCXVWCFJAKQ-ZFGGDYGUSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)