Merck
PHL85777
Swertianolin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Bellidifolin-8-glucosid
Größe auswählen
10 MG
406,00 €
406,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
406,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.37
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
406,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c3c([o]c4c([c]3=O)c(cc(c4)OC)O)c(cc2)O
InChI
1S/C20H20O11/c1-28-7-4-9(23)13-11(5-7)29-19-8(22)2-3-10(14(19)16(13)25)30-20-18(27)17(26)15(24)12(6-21)31-20/h2-5,12,15,17-18,20-24,26-27H,6H2,1H3/t12-,15-,17+,18-,20-/m1/s1
InChIKey
XMVBNLMKPMPWAX-DIKOWXHZSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)