Merck
PHL85772
Sennidin A
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(9R)-9-[(9R)-2-carboxy-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracen-9-yl]-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracene-2-carboxylic acid, Dihydroxydianthrone
Größe auswählen
10 MG
356,00 €
356,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
356,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H18O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.46
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
356,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C30H18O10/c31-17-5-1-3-13-21(15-7-11(29(37)38)9-19(33)25(15)27(35)23(13)17)22-14-4-2-6-18(32)24(14)28(36)26-16(22)8-12(30(39)40)10-20(26)34/h1-10,21-22,31-34H,(H,37,38)(H,39,40)
InChIKey
JPMRHWLJLNKRTJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)