Merck
PHL85766
Quercetagetin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,3′,4′,5,6,7-Hexahydroxyflavon, 6-Hydroxyquercetin
Größe auswählen
5 MG
457,00 €
457,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
457,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
457,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C(O)C(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)15-14(22)13(21)10-9(23-15)4-8(18)11(19)12(10)20/h1-4,16-20,22H
InChIKey
ZVOLCUVKHLEPEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)