Merck
PHL85722
Berberrubinchlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5,6-Dihydro-9-hydroxy-10-methoxybenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]chinoliziniumchlorid, 9-Berberolinchlorid, 9-Demethoxy-9-hydroxyberberiniumchlorid, Berolinchlorid
Größe auswählen
10 MG
425,00 €
425,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
425,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
425,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
Cl.N21CCc3c(cc5c(c3)OCO5)C2=CC4=CC=C(C(=O)C4=C1)OC
InChI
1S/C19H15NO4.ClH/c1-22-16-3-2-11-6-15-13-8-18-17(23-10-24-18)7-12(13)4-5-20(15)9-14(11)19(16)21;/h2-3,6-9H,4-5,10H2,1H3;1H
InChIKey
GYFSYEVKFOOLFZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)