Merck
PHL85720
Armepavin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Alkaloid D aus Evonymus europaea
Größe auswählen
10 MG
611,00 €
611,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
611,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
611,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1([C@@H](c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1)Cc2ccc(cc2)O)C
InChI
1S/C19H23NO3/c1-20-9-8-14-11-18(22-2)19(23-3)12-16(14)17(20)10-13-4-6-15(21)7-5-13/h4-7,11-12,17,21H,8-10H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChIKey
ZBKFZIUKXTWQTP-QGZVFWFLSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)