Wichtige Dokumente
PHL84768
Curzeren
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Isofuranogermacren, Isogermafuren, Neocurzeren
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.32
UNSPSC-Code:
41116107
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?