Merck
PHL84251
Pinoresinol-4-glucosid
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
433,00 €
433,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
433,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H32O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
433,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)[C@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5cc(c(cc5)O)OC)OC
InChI
1S/C26H32O11/c1-32-18-7-12(3-5-16(18)28)24-14-10-35-25(15(14)11-34-24)13-4-6-17(19(8-13)33-2)36-26-23(31)22(30)21(29)20(9-27)37-26/h3-8,14-15,20-31H,9-11H2,1-2H3/t14-,15-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+/m0/s1
InChIKey
QLJNETOQFQXTLI-WMYFGKAISA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)