Wichtige Dokumente
PHL83970
Jaconin
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1OCC2=CCN3[C@@]2([H])[C@@](OC([C@]([C@@H](C)Cl)(O)C[C@@H](C)[C@]1(C)O)=O)([H])CC3
InChI
1S/C18H26ClNO6/c1-10-8-18(24,11(2)19)16(22)26-13-5-7-20-6-4-12(14(13)20)9-25-15(21)17(10,3)23/h4,10-11,13-14,23-24H,5-9H2,1-3H3
InChIKey
CKPJPJSVQMEGBC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)