Merck
PHL83918
Trilobatin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
p-Phloridzin, p-Phlorizin, Phloretin-4′-glucosid, Prunindihydrochalkon
Größe auswählen
10 MG
303,00 €
303,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
303,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.41
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
303,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc(c(c(c2)O)C(=O)CCc3ccc(cc3)O)O
InChI
1S/C21H24O10/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-12-7-14(25)17(15(26)8-12)13(24)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10/h1-2,4-5,7-8,16,18-23,25-29H,3,6,9H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChIKey
GSTCPEBQYSOEHV-QNDFHXLGSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)