Merck
PHL83868
Limocitrin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4′,5,7-Tetrahydroxy-3′,8-dimethoxyflavon, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-8-methoxy-4H-1-benzopyran-4-on, 8-Methoxyisorhamnetin, Gossypetin-3′,8-dimethylether, Sedoflorigenin
Größe auswählen
10 MG
530,00 €
530,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
530,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
530,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
SMILES String
OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C17H14O8/c1-23-11-5-7(3-4-8(11)18)15-14(22)13(21)12-9(19)6-10(20)16(24-2)17(12)25-15/h3-6,18-20,22H,1-2H3
InChIKey
IBXCKSUZOFKGSB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)