Merck
PHL83520
Ligustroflavon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Nuezhenosid
Größe auswählen
10 MG
457,00 €
457,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
457,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H40O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
724.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
457,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5ccc(cc5)O
InChIKey
NULBHTHMVOCGOE-ZBCCAYPVSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)