Merck
PHL83314
Gomisin G
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
530,00 €
530,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
530,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H32O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.57
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
530,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1COc2c1c(c3c(c2)C([C@]([C@H](Cc5c3c(c(c(c5)OC)OC)OC)C)(O)C)OC(=O)c4ccccc4)OC
InChIKey
OFDWKHIQKPKRKY-HAILEXTNSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)