Merck
PHL83244
Manassantin B
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Saucernetin B
Größe auswählen
10 MG
817,00 €
817,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
817,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H48O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
716.81
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
817,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@H](C2=CC=C(O[C@H](C)[C@H](O)C3=CC(OCO4)=C4C=C3)C(OC)=C2)O[C@@H]1C5=CC(OC)=C(O[C@H](C)[C@H](O)C6=CC=C(OC)C(OC)=C6)C=C5
InChIKey
GSWZMFDCPMPHDL-FZBBBUCASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)