Fortfahren mit
PHL83000
Vicenin II
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Vicenin 2, 6,8-Di-C-β-D-glucopyranosylapigenin, Apigenin-6,8-C-di-β-D-glucopyranosid, Apigenin-6,8-diglucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Voraussichtlich HEUTE zu versenden
480,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
480,00 €
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](C2=C(O)C([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C4C(C(C=C(C5=CC=C(O)C=C5)O4)=O)=C2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c28-6-12-17(32)21(36)23(38)26(41-12)15-19(34)14-10(31)5-11(8-1-3-9(30)4-2-8)40-25(14)16(20(15)35)27-24(39)22(37)18(33)13(7-29)42-27/h1-5,12-13,17-18,21-24,26-30,32-39H,6-7H2/t12-,13-,17-,18-,21+,22+,23-,24-,26+,27+/m1/s1
InChI key
FIAAVMJLAGNUKW-VQVVXJKKSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus glycyrrhiza thymus
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89290PHL83780PHL83325
Vicenin II phyproof® Reference Substance
PHL83000
Vicenin II
Vitexin phyproof® Reference Substance
PHL89290
Vitexin
Vaccarin phyproof® Reference Substance
PHL83780
Vaccarin
Schaftosid phyproof® Reference Substance
PHL83325
Schaftosid
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)