Merck
PHL82794
Pterosin B
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
589,00 €
589,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
589,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
589,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCCc1c(c2c(cc1C)C[C@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C14H18O2/c1-8-6-11-7-9(2)14(16)13(11)10(3)12(8)4-5-15/h6,9,15H,4-5,7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
InChIKey
SJNCSXMTBXDZQA-SECBINFHSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)