Merck
PHL82684
Wogonosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5,7-Dihydroxy-8-methoxyflavon-7-glucuronid, Glychionid B, Oroxindin, Wogonin-7-glucuronid
Größe auswählen
10 MG
437,00 €
437,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
437,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
437,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
COc1c(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)=O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc13)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20O11/c1-30-18-13(32-22-17(27)15(25)16(26)20(33-22)21(28)29)8-11(24)14-10(23)7-12(31-19(14)18)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15-17,20,22,24-27H,1H3,(H,28,29)/t15-,16-,17+,20-,22+/m0/s1
InChIKey
LNOHXHDWGCMVCO-NTKSAMNMSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)