Merck
PHL82544
Fuzilin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
15α-Hydroxyneolin, Senbusin C
Größe auswählen
10 MG
433,00 €
433,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
433,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.57
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
433,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]1([C@@H](OC)C2[C@]([C@@H](O)[C@H](OC)[C@]3([H])[C@@H]4O)(O)[C@]4([H])[C@]5(C3)[H])C5(C2N6CC)[C@@H](O)CCC1(C6)COC
InChI
1S/C24H39NO7/c1-5-25-9-22(10-30-2)7-6-13(26)23-12-8-11-16(27)14(12)24(29,21(28)17(11)31-3)15(20(23)25)18(32-4)19(22)23/h11-21,26-29H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,13-,14+,15?,16-,17+,18-,19+,20?,21-,22?,23?,24+/m0/s1
InChIKey
FPECZWKKKKZPPP-GVQAKTSBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)