Merck
PHL82496
(−)-Caryophyllenoxid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
β-Caryophyllenepoxid, (−)-Epoxycaryophyllen, (−)-Epoxydihydrocaryophyllen, (1R,4R,6R,10S)-9-Methylen-4,12,12-trimethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecan, trans-Caryophyllenoxid
Größe auswählen
100 MG
233,00 €
233,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
233,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
Beilstein:
148213
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
233,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
62-63 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]3([H])CC(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]1(C)O2
InChI
1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChIKey
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)