Merck
PHL82239
Methylsalicylat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure-methylester, Methyl-2-hydroxybenzoat, ‘Wintergrünöl’
Größe auswählen
100 MG
233,00 €
233,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
233,00 €
About This Item
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
971516
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
233,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Dampfdichte
5.26 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 54 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
847 °F
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−8-−7 °C (lit.)
Dichte
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChIKey
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)