Merck
PHL80570
Chebulaginsäure
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
1.000,00 €
1.000,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
1.000,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H30O27
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
954.66
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1.000,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1[C@H]2[C@H](CC(O)=O)C(=O)O[C@@H]3[C@H]4COC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5-c6c(O)c(O)c(O)cc6C(=O)O[C@@H]3[C@@H](OC(=O)c7cc(O)c(O)c(OC1=O)c27)[C@@H](O4)OC(=O)c8cc(O)c(O)c(O)c8
InChI
1S/C41H30O27/c42-13-1-8(2-14(43)24(13)49)35(56)68-41-34-33-31(64-39(60)12(6-19(47)48)22-23-11(38(59)67-34)5-17(46)27(52)32(23)65-40(61)30(22)55)18(63-41)7-62-36(57)9-3-15(44)25(50)28(53)20(9)21-10(37(58)66-33)4-16(45)26(51)29(21)54/h1-5,12,18,22,30-31,33-34,41-46,49-55H,6-7H2,(H,47,48)/t12-,18+,22-,30-,31+,33-,34+,41-/m0/s1
InChIKey
HGJXAVROWQLCTP-YABCKIEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)