Merck
PHL80557
Withanolid B
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,22-dihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-säure-δ-lacton
Größe auswählen
10 MG
680,00 €
680,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
680,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H38O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
680,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(C)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@H]4[C@H](CC[C@]23C)[C@@]5(C)C(=O)C=CC[C@]5(O)[C@H]6O[C@@H]46
InChI
1S/C28H38O5/c1-14-13-20(32-25(30)15(14)2)16(3)17-8-9-18-22-19(10-12-26(17,18)4)27(5)21(29)7-6-11-28(27,31)24-23(22)33-24/h6-7,16-20,22-24,31H,8-13H2,1-5H3/t16-,17+,18-,19-,20+,22-,23-,24-,26+,27-,28-/m0/s1
InChIKey
ZTEVDTFJUUJBLP-MBMSZCMESA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium withania
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)