Merck
PHL80543
Tectoridin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-on, Shekanin, Tectorigenin-7-O-β-D-glucopyranosid
Größe auswählen
10 MG
356,00 €
356,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
356,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
356,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=CC4=O)=C4C(O)=C2OC)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C22H22O11/c1-30-21-14(32-22-20(29)19(28)17(26)15(8-23)33-22)7-13-16(18(21)27)11(25)6-12(31-13)9-2-4-10(24)5-3-9/h2-7,15,17,19-20,22-24,26-29H,8H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
InChIKey
GCLAFEGUXXHIFT-IWLDQSELSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)