Merck
PHL80532
(+)-Secoisolariciresinol
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
356,00 €
356,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
356,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
356,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)c1c(ccc(c1)C[C@@H]([C@@H](CO)Cc2cc(c(cc2)O)OC)CO)O
InChI
1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChIKey
PUETUDUXMCLALY-HZPDHXFCSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification and Stereochemical Characterization of Lignans in Flaxseed and Pumpkin Seeds.
Sicilia, T., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51, 1181-1188 (2003)