Merck
PHL80144
Umckalin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5-Methoxy-scopoletin, 7-Hydroxy-5, 6-dimethoxy-cumarin, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-on
Größe auswählen
5 MG
375,00 €
375,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
375,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.19
Beilstein:
1347824
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
375,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1c(O)cc2OC(=O)C=Cc2c1OC
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-10-6-3-4-9(13)16-8(6)5-7(12)11(10)15-2/h3-5,12H,1-2H3
InChIKey
DVBPETFXQYSHLJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: pelargonium
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)