Merck
PHL22330
Melatonin
new
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
N-Acetyl-5-methoxy-tryptamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.28
Beilstein:
205542
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
116.5-118 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChIKey
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)