Merck
N11501
Copper naphthenate
analytical standard
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 1 g
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. PS-2028
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Format
neat
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F
Flammpunkt (°C)
38 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)