Merck
K08971075
Kromasil® C8 HPLC Column
16 μm particle size, pore size 300 Å, L × I.D. 250 mm × 50 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR300-16-C8-50X250
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
250 mm × 50 mm
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
16 μm
Porengröße
300 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)