K08670460
Kromasil® Silica HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 300 mm × 4.6 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR100-5-SIL-4.6X300
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
300 mm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)