Merck
K08670349
Kromasil® C18 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR100-10-C18-4.6X250
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
250 mm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)