Merck
IP336KRSUB
Supelco
Schwefel in geruchlosem Kerosin, IP 336
Calibration Set B
Größe auswählen
1 KIT
455,00 €
455,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
455,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
455,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set B
0.1000 % (1000ppm), 0.3000 % (3000ppm), 0.5000 % (5000ppm). 100 mL ea.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)