Merck
IP336GOSUC
Schwefel in synthetischem Diesel, IP 336
Calibration Set C
Größe auswählen
1 KIT
455,00 €
455,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
455,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
455,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set C
0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm), 1.5000 % (15000ppm), 2.0000 % (20000ppm). 100 mL ea
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)