Merck
G006132
HPLC Analysis of Ovalbumin and BSA Charge Variants on Proteomix® SAX-NP3
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Proteomix SAX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777219)
mobile phase: 20 mM Tris buffer, pH 8.0
gradient: 0 - 0.3 M NaCl in 15 min
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 1600 psi (110 bar)
detector: UV, 214 nm
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)