Merck
G005956
HPLC Analysis of HSA and HSA Fusion Protein on Zenix®-C SEC-300
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: (A) 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0; (B) IPA; (95:5, v/v, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: HSA fusion peptide 5 mg/mL (MW 75 kD, pl 5.0, HSA conjugated peptide in diabetes treatment)
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)