Merck
G005950
HPLC Analysis of mAb F on Zenix®-300 and Zenix®-C 300
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777033)
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7.0
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1073 psi (74 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: 1.23 mg/mL mAb F in 10 mM sodium succinate, pH 5.0
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)