Merck
G005691
LC/MS Analysis of CYP2D6 Inhibitors on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 2:98 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: ESI(+), m/z 100-400
injection: 0.5 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
clinical
life science and biopharma
Hinweis zur Analyse
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of CYP2D6 Inhibitors.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Imipramine
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)