Merck
G005677
HPLC Analysis of Beverage Additives in Diet Cola on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.7 with acetic acid: [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: 100 - 500 μg/mL in 95:5, buffer: acetonitrile
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
food and beverages
Hinweis zur Analyse
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of common drink additives used in diet soda.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Caffeine
    Benzoic acid
    Asp-Phe methyl ester
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)