Merck
G005665
HPLC Analysis of Aminopterin and Related Compounds on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, pH 3.0; [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
This application demonstrates the suitability of the Ascentis C18 for the analysis of aminopterin, folic acid and methotrexate. Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18 are presented
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Aminopterin
    Folic acid
    Methotrexate
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)