Merck
G005519
HPLC Analysis of Mephobarbital Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Astec Cellulose DMP; 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: mephobarbital, 1 g/L in 50:50, heptane:isopropanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
Mephobarbital enantiomers are resolved by normal phase chromatography.
Sonstige Hinweise
Mephobarbital (aka methyphenobarbital) is used as a sedative, anxiolytic and anticonvulsant. It is the N-methylated analogue of phenobarbital, and has similiar indications, therapeutic value, and tolerability.
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)