Merck
G005441
HPLC Analysis of Aflatoxins on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate, pH 2.5 (titrated with formic acid); [B] methanol
gradient: 5 to 100% B in 10 min
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 4714 psi (325 bar)
column temp.: 35 °C
detector: APCI (+)
injection: 5 μL
sample: 0.15 - 30 mg/L in 90:10, water:acetonitrile
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
food and beverages
Hinweis zur Analyse
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of various toxins.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Deoxynivalenol
    Aflatoxin B1
    Aflatoxin B2
    Aflatoxin G1
    Aflatoxin G2
    Aflatoxin M1
    Fumonisin B1 solution
    Ochratoxin A
    Fumonisin B2 solution
    Zearalenone
    Alle anzeigen (10)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)