Merck
G005050
GC Analysis of α-Hexachlorocyclohexane (α-HCH) and cis-Chlordane Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-BP
suitable for GC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX G-BP, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (75031AST)
oven: 170 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 15 psi
injection: 0.2 μL, 100:1 split
sample: 5 mg/mL in ethanol
peaks 1 & 2: α-HCH (α-hexachlorocyclohexane) enantiomers
peaks 3 & 4: cis-chlordane enantiomers
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
environmental
food and beverages
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)