G004736
HPLC Analysis of Lysozyme on SRT® SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles
application for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: SRT SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles (Z777051)
mobile phase: 50 mM phosphate buffered saline, 200 mM Na2SO4, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in 50 mM phosphate buffered saline
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)