Merck
G004734
HPLC Analysis of Methadone Enantiomers and Methadone Metabolite EDDP on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 0.1% acetic acid; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
detector: UV, 292 nm
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)