Merck
G004726
HPLC Analysis of Benzoin Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP-DP
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Astec (R,R) P-CAP-DP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (35024AST)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    Benzoin, purified by sublimation, ≥99.5%
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)