Merck
G004386
GC Analysis of cis/trans C18:1, C18:2, and C18:3 FAME Isomers on SLB®-IL100
suitable for GC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-IL100, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28886-U)
oven: 170 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
injection: 1 μL 50:1 split
liner: 4 mm I.D., split, cup design
sample: Mixture of C18:1, C18:2, and C18:3 FAMEs in methylene chloride
Anwendung(en)
agriculture
clinical
food and beverages
Rechtliche Hinweise
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)