Merck
G004337
HPLC Analysis of Beta-Receptor Agonist Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
clinical
forensics and toxicology
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
    (±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, ≥98% (titration), powder
    (±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
    Atenolol, ≥98% (TLC), powder
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)